Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 127,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 518,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
259.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
EIDD-1931, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2([c](nc(cc2)NO)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available ribonucleoside analog with broad anti-viral activity (SARS-CoV-2, RSV, IAV, IBV, HCV, pestivirus, EBOV, CHIKV) in cultures and in vivo.
Originally recognized as a powerful mutagen that preferentially induces AT-to-GC transition in microorganisms, EIDD-1931 (NHC, N4-hydroxycytidine) is an orally available ribonucleoside analog with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, respiratory syncytial virus (RSV), influenza A & B viruses (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola virus (EBOV), Chikungunya virus (CHIKV), venezuelan equine encephalitis virus (VEEV). NHC effectively reduces RSV and IAVs replication in mice, and exhibts efficacy in a guinea pig IAV transmission model in vivo (100 & 400 mg/kg b.i.d. p.o.). Metabolic studies reveal species-dependent plasma stability.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?