Saltar a
SML2873
EIDD-2801
≥98% (HPLC), ribonucleoside analog, powder
Sinónimos:
((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(4-(hydroxyamino)-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl isobutyrate, (oh)4Cyd lester, 4-N-HO-Cyd ester, BHC ester, EIDD 1931 5′-isopropylester, EIDD 1931 prodrug, EIDD 2801, EIDD-1931 5′-isopropylester, EIDD-1931 prodrug, EIDD1931 5′-isopropylester, EIDD1931 prodrug, EIDD2801, N4-Hydroxycytidine 5′-isopropylester, N4-OHcyd ester, N4OHcyd ester, NHC ester, beta-D-N4-Hydroxycytidine 5′-isopropylester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 127,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 518,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
329.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
EIDD-2801, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Broad antiviral N4-hydroxycytidine (EIDD-1931) prodrug with in vivo efficacy and enhanced oral bioavailability.
EIDD-2801 is an orally active, 5′-isopropylester prodrug form of the antiviral ribonucleoside analog N4-hydroxycytidine (NHC, EIDD-1931) with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, RSV, influenza A & B (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola (EBOV), Chikungunya (CHIKV), venezuelan equine encephalitis (VEEV). EIDD-2801 is efficiently hydrolyzed to NHC in vivo, being more orally bioavailable than NHC in nonhuman primates and ferrets, while maintaining similar oral bioavailability as NHC in mice. EIDD-2801 displays in vivo efficacy against pandemic and seasonal IAV strains in ferrets (lowest ED = 2.3 and 7 mg/kg b.i.d. p.o., respectively).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2872SML0768SRP0679
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to pink to light brown
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)