Merck
SML3200
Sigma-Aldrich
MK-0608
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2′-C-Methyl-7-deaza-adenosine, 4-Amino-7-(2-C-methyl-[beta]-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7′DMA, 7-(2-C -Methyl-β-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d ]pyrimidin-4-amine, 7-DMA, 7-Deaza-2’-C-methyladenosine, 7-Deaza-2’-CMA, 7DMA, MK 0608, MK 608, MK-608, MK0608, MK608
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 141,00
25 MG
US$ 449,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 141,00
25 MG
US$ 449,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -155 to -185°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]2(c3ncnc(c3cc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@]1(O)C)O)CO
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-12(19)8(18)7(4-17)20-11(12)16-3-2-6-9(13)14-5-15-10(6)16/h2-3,5,7-8,11,17-19H,4H2,1H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,11-,12-/m1/s1
Clave InChI
IRZRJANZDIOOIF-GAJNKVMBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MK-0608 (7DMA; 2′-C-Methyl-7-deaza-adenosine; 7-Deaza-2′-C-methyladenosine) is an orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV genotype 1b replicon IC50/90 = 0.3/1.3 ?M) and Zika virus (ZIKV strain MR766 IC50 = 1.3-9.6 μM) replication by targeting viral RNA-dependent RNA polymerase. MK-0608 effectively reduces viral load in HCV-infected (0.2-2 mg/kg chimpanzees via daily i.v. or p.o.; 3-50 mg/kg mice b.i.s. p.o.) and ZIKV-infected animals in vivo (50 mg/kg mice via daily p.o.).
Orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV) and Zika virus (ZIKV) replication in vitro and in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)