Merck
SML2636
Sigma-Aldrich
Sb4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole, BMP signaling agonist Sb4
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 337,00
US$ 126,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 126,00
25 MG
US$ 337,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
320.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 126,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
InChI
1S/C14H10BrNOS/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-18-14-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-8H,9H2
Clave InChI
JDVOIBFEFVKUPL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293)
Sb4 is a cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293). Sb4 activates BMP by stabilization of intracellular p-SMAD-1/5/9. Apparently activation of the BMP pathway by sb4 cannot be reversed by inhibition of Noggin or type I BMP kinase inhibitors
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shayna T J Bradford et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 3125-3136 (2019-01-04)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is critical in renal development and disease. In animal models of chronic kidney disease (CKD), re-activation of BMP signaling is reported to be protective by promoting renal repair and regeneration. Clinical use of recombinant BMPs