Merck
SML2369
Sigma-Aldrich
Tipelukast
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]butanoic acid, KCA-757, MN-001
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 113,00
5 MG
US$ 455,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 113,00
5 MG
US$ 455,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H38O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
530.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC1=C(SCCCOC2=C(CCC)C(OCCCC(O)=O)=C(C(C)=O)C=C2)C=CC(C(C)=O)=C1O
InChI
1S/C29H38O7S/c1-5-9-23-25(14-12-22(20(4)31)29(23)36-16-7-11-27(32)33)35-17-8-18-37-26-15-13-21(19(3)30)28(34)24(26)10-6-2/h12-15,34H,5-11,16-18H2,1-4H3,(H,32,33)
Clave InChI
KPWYNAGOBXLMSE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antifibrotic and anti-inflammatory Leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist and inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO) and phosphodiesterases PDE3 and PDE4.
Tipelukast is a Leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist and an inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO) and also phosphodiesterases PDE3 and PDE4. It has been found to have antifibrotic and anti-inflammatory activity. Tipelukast has been investigated as a possible treatment for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) drugs market.
Sorcha Cassidy et al.
Nature reviews. Drug discovery, 15(11), 745-746 (2016-11-04)
Yoshio Sumida et al.
Journal of gastroenterology, 53(3), 362-376 (2017-12-17)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent liver disease worldwide, and there is no approved pharmacotherapy. The efficacy of vitamin E and pioglitazone has been established in nonalcoholic steatohepatitis (NASH), a progressive form of NAFLD. GLP-1RA and SGLT2