Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 220,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 708,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H32N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
680.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
dark brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2
InChI key
LYPFDBRUNKHDGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Temoporfin/(tetra[m-hydroxyphenyl]chlorin, m-THPC), is a hydrophobic second-generation photosensitizer. It is used in the palliative treatment of patients with advanced head and neck cancer by photodynamic therapy.
Biochem/physiol Actions
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy.
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy. Temoporfin has been used clinically to treat advanced head and neck squamous cell carcinoma, and is being investigated for use in several other cancers.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description 97% | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 97% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
| color dark brown to black | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?