Merck
SML1508
Sigma-Aldrich
C-DIM12
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 135,00
25 MG
US$ 547,00
US$ 135,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 135,00
25 MG
US$ 547,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H17N2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
356.85
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 135,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
, light orange to dark red
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
Clave InChI
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Snehajyoti Chatterjee et al.
Neurobiology of aging, 85, 140-144 (2019-11-17)
Age-associated cognitive impairments affect an individual's quality of life and are a growing problem in society. Therefore, therapeutic strategies to treat age-related cognitive decline are needed to enhance the quality of life among the elderly. Activation of the Nr4a family
Qi-Wen Han et al.
Acta pharmacologica Sinica, 43(9), 2253-2266 (2022-02-09)
Neuroinflammation is closely related to the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Activation of microglia, the resident immune cells in CNS, induces inflammatory responses, resulting in the release of neurotoxic molecules, which favors neuronal death and neurodegeneration. Nuclear receptor-related 1 (Nurr1) protein