Documentos clave
SML1480
Sigma-Aldrich
Alclometasone dipropionate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Alclometasone Dipropanoate, Sch 22219, (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 7α-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), Alclometasone 17,21-dipropionate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 115,00
50 MG
US$ 465,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 115,00
50 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H37ClO7
Número de CAS:
Peso molecular:
521.04
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Clave InChI
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alclometasone dipropionate is a glucocorticoid receptor agonist that mimics the metabolic, anti-inflammatory, immunosuppressive, antipruritic, and vasoconstrictive effects of natural glucocorticoids.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Aoyama et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 18(4), 409-417 (1990-07-01)
The metabolic fate of alclometasone dipropionate (ADP or S-3460) has been studied in rats, rabbits, and mice, with consideration of their interspecies differences. Several reference compounds related to ADP were synthesized for the determination and identification of the metabolites. After
Y Nishibe et al.
Japanese journal of pharmacology, 50(4), 435-443 (1989-08-01)
The effect of successive administration of the corticosteroid alclometasone dipropionate (ACM) on the hepatic drug-metabolizing system was examined using male and female rats. Although some pharmacological changes such as increases in plasma enzyme activity, lipid level and protein concentration appeared