Documentos clave
1012746
USP
Alclometasone dipropionate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), 16α-Methylprednisolone dipropionate
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 671,00
US$ 671,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 671,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O7
Número de CAS:
Peso molecular:
486.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 671,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
alclometasone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)[C@H](C2)O)C[C@H]1C)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)CC
InChI
1S/C28H38O7/c1-6-23(32)34-15-22(31)28(35-24(33)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-26(17,4)25(19)21(30)14-27(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,25,30H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19+,20+,21+,25-,26+,27+,28+/m1/s1
Clave InChI
MOBDTSZFGVHTSP-FSFJKGNNSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Alclometasone dipropionate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)