Documentos clave
SML0617
Sigma-Aldrich
A-804598
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Cyano-N′′-[(1S)-1-phenylethyl]-N′-5-quinolinyl-guanidine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 160,00
25 MG
US$ 604,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 160,00
25 MG
US$ 604,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N5
Número de CAS:
Peso molecular:
315.37
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c2c3c(nccc3)ccc2)\C(=N/[C@@H](C)c1ccccc1)\NC#N
InChI
1S/C19H17N5/c1-14(15-7-3-2-4-8-15)23-19(22-13-20)24-18-11-5-10-17-16(18)9-6-12-21-17/h2-12,14H,1H3,(H2,22,23,24)/t14-/m0/s1
Clave InChI
PQYCRDPLPKGSME-AWEZNQCLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist.
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist. In competition assays, the IC50s for human, rat and mouse channels are 11, 10 and 9 nM, respectively.
Características y beneficios
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.