SML1183
BMH-21
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-2H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faint yellow to dark orange
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(C=CC=C1C(NCCN(C)C)=O)C1=N2)C(C2=C3)=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N4O2/c1-24(2)11-9-22-20(26)16-8-5-10-25-19(16)23-18-13-15-7-4-3-6-14(15)12-17(18)21(25)27/h3-8,10,12-13H,9,11H2,1-2H3,(H,22,26)
Clave InChI
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)