This product may be stored at room temperature in powder form.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 114,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 336,00 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.270,00 |
Acerca de este artículo
US$ 114,00
Nombre del producto
Cantharidin,
Quality Segment
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM). | description electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in. |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility warm ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility - |
| color white | color - | color white | color - |
| Gene Information human ... PPP2CA(5515), PPP2CB(5516), PPP2CBP(5517), PPP2R1A(5518), PPP2R1B(5519), PPP2R2A(5520), PPP2R2B(5521), PPP2R2C(5522), PPP2R3A(5523), PPP2R5A(5525) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 215-217 °C (lit.), 215-218 °C | mp 215-217 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cantharidin
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Come si conserva la polvere C7632 Sigma-Aldrich Cantharid?
1 answer-