SML0438
Mibolerone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(7α,17β)-17-Hydroxy-7,17-dimethylestr-4-en-3-one, 7α,17α-Dimethyl-19-nortestosterone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C[C@H]3C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(21)4-5-15(13)16-6-8-19(2)17(18(12)16)7-9-20(19,3)22/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
PTQMMNYJKCSPET-OMHQDGTGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.