L6545
Letrozole
≥98% (HPLC), powder, non-steroidal aromatase inhibitor
Sinónimos:
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
Productos recomendados
Nombre del producto
Letrozole, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >50 mg/mL
emisor
Novartis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Clave InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP19A1(1588)
Aplicación
- in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
- to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
- to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
- for hormonal manipulation in rats(51)
- to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
- to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)