SML2364
4-Androstene-3,17-dione
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Androstene-3,17-dione, (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(2H)-dione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, Androst-4-ene-3,17-dione, Androstenedione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)