SML0305
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-1-[(1R,4R,5S)-3-(Hydroxymethyl)-4,5-dihydroxy-2-cyclopenten-1-yl]4-aminoimidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride, DZNep hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -88 to -108°, c = 0.1 in water
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: ≥5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
Clave InChI
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.