425311
IR-780 iodide
Dye content ≥95 %
Sinónimos:
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Dye content, ≥95%
mp
232-234 °C (lit.)
λmáx.
780 nm
cadena SMILES
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C36H44ClN2.HI/c1-7-24-38-30-18-11-9-16-28(30)35(3,4)32(38)22-20-26-14-13-15-27(34(26)37)21-23-33-36(5,6)29-17-10-12-19-31(29)39(33)25-8-2;/h9-12,16-23H,7-8,13-15,24-25H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?