Documentos clave
SCP0248
Sigma-Aldrich
Factor VIIa substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 155,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H42N8O7S1
Peso molecular:
610.73
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
Factor VIIa substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥72%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA
Aplicación
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Giuseppe Lippi et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 35(1), 9-22 (2009-03-25)
Hemostasis is traditionally defined as the physiologic process whereby bleeding is antagonized and possibly stopped to minimize blood loss. The first medical description of the clinical and inherited features of hemostasis can be dated back more than 1000 years, when
Flora Peyvandi et al.
Thrombosis and haemostasis, 88(5), 750-755 (2002-11-13)
Factor VII (FVII) requires the cleavage of an internal peptide bond and the association with tissue factor (TF) to attain its fully active FVIIa conformation. This event alone leaves FVIIa in a zymogen-like state of relatively low specific activity. The