RE-TA14-1
Recombinant Tri a 14 (Triticum aestivum allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Seleccione un Tamaño
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
10 kDa
envase
pkg of 250 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 0.2M L-arginine pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by multi-step HPLC chromatography. Purity >95% by SDS-PAGE
Note:
(1)rTri a 14 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)