SAE0194
3xFLAG™ Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Sinónimos:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
Seleccione un Tamaño
US$ 604,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 604,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
protein extraction: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.