SAE0069
Cholera Toxin B subunit
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Sinónimos:
CTB, CTxB, Cholera enterotoxin B chain, Cholera enterotoxin gamma chain, Cholera enterotoxin subunit B, Choleragenoid, ToxB
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cholera Toxin B subunit, recombinant, expressed in HEK 293 cells, subunit A free
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
(Binds to GM1 ganglioside. The binding EC50 is lower than 1 ug/ml)
mol peso
pentamer observed mol wt ~70 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
calculated mol wt 13 kDa
observed mol wt ~13 & 20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
solubilidad
H2O: soluble 11 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- for macrophage stimulation and i.p. injection in a study to determine the endotoxin sensitivity of Caspase-4.
- in transganglionic and retrograde tract-tracing method combined with dual-immunofluorescence histochemistry of adult rat Vmes neuron cells.
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)