Currently, the Cholera Toxin is packaged in an amber glass vial.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mg | Fecha estimada de envío09 de diciembre de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 207,00 |
1 mg | Fecha estimada de envío28 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 357,00 |
2 mg | Fecha estimada de envío09 de diciembre de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 653,00 |
Acerca de este artículo
US$ 207,00
Fecha estimada de envío09 de diciembre de 2026Detalles
Nombre del producto
Toxina del cólera from Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~5% Lowry-TCA
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
La toxina del cólera y su subunidad A suelen utilizarse para estudiar los mecanismos de transducción de la señal debido a su impacto en la adenilato ciclasa. Además, la toxina del cólera actúa como un adyuvante estimulando las respuestas de los linfocitos B y los linfocitos T auxiliares tipo 2 al inhibir la producción de interleucina-12. La subunidad B no tóxica (CTB) se fija a las células uniéndose al gangliósido GM1, lo que la convierte en una etiqueta útil para las células microgliales en la investigación neurológica. También se ha demostrado que es un excelente marcador para estudios de transporte axónico utilizando métodos inmunohistoquímicos.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description - | description - |
| form lyophilized powder | form - | form - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| composition Protein, ~5% Lowry-TCA | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toxina del cólera from Vibrio cholerae
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How is packaged the product inside the metal can (glass, plastic pouch, absorber...)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can I dilute the stock solution further with water 1:100 to get 10ng/ml ? if yes how to store it ?
1 answer-
Dilution of the cholera toxin to 10 ng/mL in water is possible. Storage is recommended at 2-8 °C to avoid freezing, as stability in solution at -20 °C has not been determined.
Helpful?
-
-
Can the solution (1mg/ml) be stored at -20?
1 answer-
The stability of this product in solution at -20C is undetermined. The recommended storage for the reconstituted solution is at 2–8 °C. Please refer to the Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdf
Helpful?
-
-
Can the lyophilized powder be stored at room temperature prior to reconstitution?
1 answer-
As listed in the Product Data Sheet, the lyophilized powder must be stored at 2–8°C. The product, as supplied, is stable for 3 years when stored properly.
Please see the Data Sheet for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdfHelpful?
-
-
Hey, Can this product be reconstituted to a solution and administered to mice for systemic upregulation of immune cells?
1 answer-
This product has not been tested for use in animal models, however, the preparation does contain sodium azide as a preservative. Azide is reported to have an LD50 of 19 mg/kg in mouse by I.V. route. This is not a sterile preparation, solutions would require filter sterilization prior to in vitro or in vivo use. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdfPlease see the following link to review a publication regarding the toxicity of azides:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2021.1906888#:~:text=Within%20a%20year%20of%20its,kg%20%5B14%2C15%5D.Helpful?
-
-
At what temperature and duration do I need to autoclave liquid with cholera toxin to be able to dispose of it?
1 answer-
Please refer to the SDS for disposal recommendations. Disposal methods are listed in section 6.3, including autoclaving, incineration, and chemical disinfection.
Consult with facility or municipal EHS authorities to ensure proper guidelines are followed. See the link below to review the SDS:
https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/c8052See the link below to an NIH publication that may also be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218626/Helpful?
-
-
What is the shelf life of Product C8052, Cholera enterotoxin?
1 answer-
Each lot of C8052 is given a retest date of three years from the QC acceptance date.
Helpful?
-
-
What is the solubility and solution stability of Product C8052, Cholera enterotoxin?
1 answer-
Cholera toxin is soluble in water at a concentration of 10 mg/mL. Solutions are reported to be stable for 1 year when stored at 2-8 °C, and will lose biological activity after prolonged exposure to pH below 6 or above 8, according to Mekalanos, J.J., et al., Meth. Enzymology, 165, 169-175 (1988).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the molecular weight Product C8052, Cholera enterotoxin?
1 answer-
Although the molecular weight is not part of our specifications for this product, it has been reported to be 84 kDa in Biochimica Biophysica Acta, 492, 303 (1977).