Documentos clave
SAB5702723
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Antibody, clone 9O4L9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9O4L9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
35 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EKKMSTPVEVLCKGFPAEFAMYLNYCRGLRFEEAPDYMYLRQLFRILFRTLNHQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSNK1A1(1452)
Descripción general
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling. Phosphorylates CTNNB1 at ′Ser-45′. May phosphorylate PER1 and PER2. May play a role in segregating chromosomes during mitosis. May play a role in keratin cytoskeleton disassembly and thereby, it may regulate epithelial cell migration.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 238-337 of human Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)