SAB5702493
Anti-DDR2 Antibody, clone 1M8U7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1M8U7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
110 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.20 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
WESILLGKFTTASDVWAFGVTLWETFTFCQEQPYSQLSDEQVIENTGEFFRDQGRQTYLPQPAICPDSVYKLMLSCWRRDTKNRPSFQEIHLLLLQQGDE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDR2(4921)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)