Documentos clave
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer51)
Información sobre el gen
human ... EIF2S1(1965)
Descripción general
The translation initiation factor EIF2 catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation, promoting the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. EIF2 is composed of 3 nonidentical subunits, the 36-kD EIF2-alpha subunit (EIF2S1), the 38-kD EIF2-beta subunit (EIF2S2; MIM 603908), and the 52-kD EIF2-gamma subunit (EIF2S3; MIM 300161). The rate of formation of the ternary complex is modulated by the phosphorylation state of EIF2-alpha (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[supplied by OMIM, Feb 2010]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Phospho-EIF2S1 (S51).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)