Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701443
Sigma-Aldrich
Anti-KAT8/MYST1/MOF antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KAT8(84148)
Descripción general
This gene encodes a member of the MYST histone acetylase protein family. The encoded protein has a characteristic MYST domain containing an acetyl-CoA-binding site, a chromodomain typical of proteins which bind histones, and a C2HC-type zinc finger. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human KAT8/MYST1/MOF
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)