Documentos
AB1031
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-agrecano
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Cartilage-specific proteoglycan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, aggrecan 1 (chondroitin sulfate proteoglycan 1, large aggregating proteoglycan, antigen identified by monoclonal antibody A0122), aggrecan proteoglycan, aggrecan
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
General description
El proteoglucano sulfato de condroitina agregante, o agrecano, es uno de los proteoglucanos más estudiados. Muchos monómeros individuales de agrecano se unen al ácido hialurónico para formar un agregado, el monómero se conoce como agrecano. Los agregados están compuestos por hasta 100 monómeros unidos a una sola cadena de ácido hialurónico. El elevado contenido de las cadenas de polisacárido cargadas negativamente contribuye a la hinchazón osmótica del cartílago y, en combinación con fibras de colágeno intactas, provoca la resistencia del cartílago articular a las fuerzas de compresión y una elevada resistencia a la tracción. El agrecano es abundante en el cartílago articular y ocupa el 10 % de su peso seco.
Specificity
El AB1031 es específico para el agrecano de ratón; no se ha probado en otras especies.
Se prevé reacción cruzada con humanos y rata.
Immunogen
Proteína de fusión GST que contiene los aminoácidos 1177-1326 del agrecano de ratón.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-agrecano es un anticuerpo contra el agrecano para utilizar en IF, IH(P), IP y WB.
Inmunohistoquímia (parafina):
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a 10 μg/ml. Consulte la nota del Protocolo referente a los tratamientos con triton X-100.
Inmunoprecipitación:
un lote anterior de este anticuerpo se utilizó a 5 μg/ 500 μl de extracto de membrana celular en PBS con inhibidores y triton X-100 a >0,5 %.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este lote detectó el AGRECANO en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad en PBS. El anti-GST no se ha adsorbido. Líquido.
Nota: el agrecano está presente en el cartílago articular, el cerebro, el corazón y otros tejidos.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Cartílago, tubo neural y tejido cerebral.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Timothy P Rutkowski et al.
Journal of cell science, 129(11), 2145-2155 (2016-05-11)
RBPjκ-dependent Notch signaling regulates multiple processes during cartilage development, including chondrogenesis, chondrocyte hypertrophy and cartilage matrix catabolism. Select members of the HES- and HEY-families of transcription factors are recognized Notch signaling targets that mediate specific aspects of Notch function during
Biglycan and fibromodulin have essential roles in regulating chondrogenesis and extracellular matrix turnover in temporomandibular joint osteoarthritis.
Embree, MC; Kilts, TM; Ono, M; Inkson, CA; Syed-Picard, F; Karsdal, MA; Oldberg, A; Bi, Y; Young, MF
The American Journal of Pathology null
Mandy Sonntag et al.
BMC biology, 16(1), 99-99 (2018-09-27)
Perineuronal nets (PNNs) are specialized aggregations of extracellular matrix (ECM) molecules surrounding specific neurons in the central nervous system (CNS). PNNs are supposed to control synaptic transmission and are frequently associated with neurons firing at high rates, including principal neurons
Huimin Yan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(41), E6199-E6208 (2016-09-30)
Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability and morbidity in the aging population. Joint injury leads to cartilage damage, a known determinant for subsequent development of posttraumatic OA, which accounts for 12% of all OA. Understanding the early molecular
Aggrecan, link protein and tenascin-R are essential components of the perineuronal net to protect neurons against iron-induced oxidative stress.
Suttkus, A; Rohn, S; Weigel, S; Glockner, P; Arendt, T; Morawski, M
Cell Death & Disease null