Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5701329
Sigma-Aldrich
Anti- TTC11/FIS1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 512,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FIS1(51024)
Descripción general
The balance between fission and fusion regulates the morphology of mitochondria. TTC11 is a component of a mitochondrial complex that promotes mitochondrial fission (James et al., 2003 [PubMed 12783892]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human TTC11/FIS1.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)