860679P
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679P, powder
Sinónimos:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860679P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Clave InChI
VJSBNBBOSZJDKB-PVDQZAGSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)