Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FIS1(51024)
General description
La proteína 1 de fisión mitocondrial, hFIs1, es una proteína de mamíferos sobreexpresada que se localiza en la membrana mitocondrial externa de varios tipos de células. Está implicada en la fragmentación de la red mitocondrial y su agrupamiento perinuclear, lo que provoca la liberación del citocromo C de la mitocondria, y la apoptosis. Se sabe para interviene en la fisión peroxisómica y también desempeña un papel crucial en la función de las histonas desmetilando la Lys-4 de la histona H3.
~17 kDa observados
Immunogen
Epítopo: Dominio topológico citoplásmico
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio topológico citoplásmico de la proteína 1 de fisión mitocondrial humana.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Apoptosis y cáncer
Detección de la proteína 1 de fisión mitocondrial (Fis1) utilizando este anticuerpo anti-proteína 1 de fisión mitocondrial (Fis1) validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Apoptosis - Adicional
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el dominio topológico citoplásmico de la proteína 1 de fisión mitocondrial.
Otras homologías: Rata y ratón (homología de secuencia del 83 %).
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células Raji
Lisado de células Raji
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en lisado de células Raji.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína 1 de fisión mitocondrial en 10 µg de lisado de células Raji.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína 1 de fisión mitocondrial en 10 µg de lisado de células Raji.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABC67 | 04053252633911 |