Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5701095
Sigma-Aldrich
Anti- SIRT1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB07131
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB07131
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
2.56 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIRT1(23411)
Descripción general
This gene encodes a member of the sirtuin family of proteins, homologs to the yeast Sir2 protein. Members of the sirtuin family are characterized by a sirtuin core domain and grouped into four classes. The functions of human sirtuins have not yet been determined; however, yeast sirtuin proteins are known to regulate epigenetic gene silencing and suppress recombination of rDNA. Studies suggest that the human sirtuins may function as intracellular regulatory proteins with mono-ADP-ribosyltransferase activity. The protein encoded by this gene is included in class I of the sirtuin family. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
A synthetic peptide of human SIRT1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)