Merck
14530C
SAFC
EX-CELL® EBx GRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 75,00
14530C-1000ML
US$ 130,00
US$ 75,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 75,00
14530C-1000ML
US$ 130,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
US$ 75,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
descripción
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
L-glutamine: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
Aplicación
EX-CELL® EBx GRO-I Serum-Free Media has been used to culture EB66 cell line derived from duck embryonic stem cells.[1]
Información legal
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
EB66 cell line, a duck embryonic stem cell-derived substrate for the industrial production of therapeutic monoclonal antibodies with enhanced ADCC activity
Stephane Olivier
MAbs, 2(4) (2010)
Contenido relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation