Documentos clave
SAB5700892
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZMS1033
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZMS1033
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
4 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TYRO3(7301)
Descripción general
The gene is part of a 3-member transmembrane receptor kinase receptor family with a processed pseudogene distal on chromosome 15. The encoded protein is activated by the products of the growth arrest-specific gene 6 and protein S genes and is involved in controlling cell survival and proliferation, spermatogenesis, immunoregulation and phagocytosis. The encoded protein has also been identified as a cell entry factor for Ebola and Marburg viruses. [provided by RefSeq, May 2010]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human TYRO3
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)