Documentos clave
SAB5700725
Sigma-Aldrich
Anti-KNTC1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
KNTC1, ROD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
250
51
reactividad de especies
rat, human
concentración
4.53 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KNTC1(9735)
Descripción general
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division. Experimental evidence indicated that the encoded protein functioned in a similar manner to that of the Drosophila rough deal protein.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 900-1100 of human KNTC1 (NP_055523.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)