Documentos clave
SAB5701435
Sigma-Aldrich
Anti-NRF1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRF1(4899)
Descripción general
This gene encodes a protein that homodimerizes and functions as a transcription factor which activates the expression of some key metabolic genes regulating cellular growth and nuclear genes required for respiration, heme biosynthesis, and mitochondrial DNA transcription and replication. The protein has also been associated with the regulation of neurite outgrowth. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Confusion has occurred in bibliographic databases due to the shared symbol of NRF1 for this gene and for "nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1" which has an official symbol of NFE2L1. [provided by RefSeq, May 2014]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human NRF1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)