Documentos clave
SAB5701029
Sigma-Aldrich
Anti-LGR5/GPR49 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.26 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGR5(8549)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a leucine-rich repeat-containing receptor (LGR) and member of the G protein-coupled, 7-transmembrane receptor (GPCR) superfamily. The encoded protein is a receptor for R-spondins and is involved in the canonical Wnt signaling pathway. This protein plays a role in the formation and maintenance of adult intestinal stem cells during postembryonic development. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human LGR5/GPR49
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)