Documentos clave
SAB5700436
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EIF-2, EIF-2A, EIF-2alpha, EIF2, EIF2A, EIF2S1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
reactividad de especies
human
concentración
0.77 mg/ml
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer51)
Información sobre el gen
human ... EIF2S1(1965)
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S51 of human eIF2α (NP_004085.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)