Documentos clave
SAB4700276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD16 antibody produced in mouse
clone MEM-154, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-154, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCGR3A(2214)
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibody MEM-154 reacts with the epitope on CD16 antigen that residing in proximity to FG loop (probably BC or C′E loop). CD16 is a low affinity receptor for aggregated IgG (FcgammaRIII antigen). The antibody MEM-154 reacts with CD16+ granulocytes.
Inmunógeno
Human granulocytes
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 5-10 μg/mL of sample.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)