SAB4500690
Anti-EDG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P3, Sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 42 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
cadena SMILES
O1C(C1C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC)CCCCC
InChI
1S/C19H34O3/c1-3-4-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-19(20)21-2/h9,12,17-18H,3-8,10-11,13-16H2,1-2H3/b12-9+
Clave InChI
JTSVQVYMBXVLFI-FMIVXFBMSA-N
Información sobre el gen
human ... S1PR3(1903)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 1-50
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)