Documentos clave
SAB4301752
Sigma-Aldrich
Anti-AQP9
affinity isolated antibody
Sinónimos:
AQP-9, HsT17287, SSC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_066190
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP9(366)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human AQP9
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yasutaka Yamada et al.
American journal of clinical and experimental urology, 7(1), 11-30 (2019-03-25)
Analyses of our previously determined microRNA (miRNA) expression signature of renal cell carcinoma (RCC) and The Cancer Genome Atlas (TCGA) database revealed that both strands of the pre-miR-532-duplex-miR-532-5p (the guide strand) and miR-532-3p (the passenger strand)- are closely associated with