SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
all
concentración
1.4 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence studies
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)