Documentos clave
SAB4300872
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4K20me2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
11 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_003539.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Lys20)
Información sobre el gen
human ... HIST2H4A(8370)
Inmunógeno
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K20 of human histone H4
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)