S2532
Anti-S100B Antibody
mouse monoclonal, SH-B1
Sinónimos:
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, clone SH-B1, ascites fluid
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SH-B1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
técnicas
dot blot: suitable using denatured-reduced preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using protease-digested sections of human tongue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Categorías relacionadas
Descripción general
S-100 is a set of small, thermolabile, highly acidic dimer proteins of approximately 20kDa which are widely distributed in different tissues. Dimeric combinations of two chains, the α-chain (93 amino acids,10.4kDa) and the β-chain (91 amino acids, 10.5kDa), form the three known subtypes of S-100: S-100ao (αα), S-100a (αβ) and S-100b (ββ).
Monoclonal Anti-S-100 (β-subunit) (mouse IgG1 isotype) is derived from the SH-B1 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- ELISA
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)