Merck
T1895
Sigma-Aldrich
Timidina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracilo, 1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-desoxitimidina, Desoxirribósido de timina, dT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
242.23
Beilstein/REAXYS Number:
89285
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
biological source
synthetic (organic)
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
Categorías relacionadas
General description
La timidina también se denomina desoxinucleósido de pirimidina. La desoxitimidina es un nucleósido presente en el ADN. En una estructura de ADN de doble cadena, la timidina se empareja con la desoxiadenosina.
Application
La timidina puede utilizarse en cócteles de HT y HAT para fusión, selección y clonado de hibridomas. Se ha utilizado:
  • como fuente de nucleótidos en el medio esencial mínimo para evaluar el crecimiento de los blastocistos procedentes de las iSCNT
  • como suplemento en el medio selectivo de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) utilizado para la producción de anticuerpos anti-neurogranina (NRGN)
  • para preparar disolución madre de THMG (timidina, hipoxantina, glicina, metotrexato) y THG para la limpieza de las células de linfoma humano
Biochem/physiol Actions
La timidina es útil en la sincronización celular durante la fase S. En la vía de rescate de las pirimidinas, la pirimidina fosforilasa convierte irreversiblemente la timina en timidina.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 43(13-14), 843-848 (2015)
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods (2016)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Dominique Desbouis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6689-6698 (2008-10-08)
Human cytosolic thymidine kinase (hTK1) has proven to be a suitable target for noninvasive imaging of cancer cell proliferation using radiolabeled substrates such as [ (18)F]fluorothymidine ([ (18)F]FLT). However, a thymidine tracer useful for single photon emission tomography (SPECT) based