SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-DES
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DE-U-10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)