SAB4200671
Anti-S-100 (β-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone SH-B1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, NEF, S100, S100-B, S100beta
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SH-B1, monoclonal
reactividad de especies
cat, rabbit, porcine, bovine, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using immunoperoxidase labeling of pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rabbit tongue.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S100B(6285)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) (Ca2+ ion independent)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- dot blot
- immunohistochemistry.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)