SAB4200347
Anti-Nestin (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Nbla00170
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~300 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunofluorescence
- Proximity ligation assay
- immunohistofluorescence staining
- immunofluorescence labeling
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)