SAB4200228
Anti-Glycogen Synthase 2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-GYS2, Anti-Glycogen synthase 2 (liver), Anti-LGS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded rat liver
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse liver extracts (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Gys2(232493)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)