Documentos clave
SAB1412409
Sigma-Aldrich
ANTI-RIPK5 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DustyPK, HDCMD38P, KIAA0472, RIP5, RIPK5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIPK5(25778)
Descripción general
This gene encodes a dual serine/threonine and tyrosine protein kinase which is expressed in multiple tissues. It is thought to function as a regulator of cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DSTYK (NP_056190, 80 a.a. ~ 189 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVAETGLQAGQLSCISFPPKEEKYLQQIVDCLPCILILGQDCNVKCQLLNLLLGVQVLPTTKLGSEESCKLRRLRFTYGTQTRVSLALPGQYELVHTLVAHQGNWETIPE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)