Documentos clave
TEM-FF150CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR FILM 150 MESH VU 50/ BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FF150CU50 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
150 mesh
Descripción general
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)